AMMONIUM CAL SOLUTION 1MG/L 1 * 500 mL
Katalogové číslo YSIA003841
Dodavatel: YSI ENVIRONMENTAL
Frequently Bought Together
VWR® AVS TITRINORM, pufrovací roztoky, 20 °C
Dodavatel: VWR Chemicals
Standard vodivosti 10 µS/cm (25°C; 0,000027 mol/l; KCl)
Dodavatel: Mettler - Toledo
Roztoky pufrů v sáčcích, Certipur®, Supelco®
Dodavatel: Merck
pH buffers, ready to use
Dodavatel: WTW
Buffer solutions, Certipur®, colour coded, Supelco®
Dodavatel: Merck
Chlorid draselný 3 mol/l (3 N) in aqueous solution, Supelco®
Dodavatel: Merck
Roztoky standardní pro měření vodivosti
Dodavatel: VWR Chemicals
pH buffers, DuraCal
Dodavatel: HAMILTON BONADUZ
Membrane kit for dissolved oxygen meter, YSI 55
Dodavatel: YSI ENVIRONMENTAL