Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipette tips, universal
Pipette tips, universal
03, Standard, 50 - 1000 µl, 70,5 mm, Blue, Bulk
Katalogové číslo BOET03.023.0101
Dodavatel:   BOETTGER PAUL
Pipette tips, universal
Katalogové číslo BOET03.023.0101
Dodavatel:  BOETTGER PAUL
Pipette tips, universal
Pipette tips, universal
03, Standard, 50 - 1000 µl, 70,5 mm, Blue, Bulk
Přejít na:
Price
446,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
These tips are made from selected, hydrophobic PP.
  • Optimal surface quality
  • Precise and centric opening of tip
  • For optimal use on single and multi-channel pipettes
  • Autoclavable at 121 °C/2,1 bar
  • High accuracy
Specifikace
  • Balené:
    Bulk
  • Objem:
    50 - 1000 µl
  • Délka:
    70,5 mm
  • Sekvence:
    03
  • Druh špičky:
    Standard
  • Barva špičky:
    Blue