Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipette tips, universal
Pipette tips, universal
02, Standard, 2 - 200 µl, 52,6 mm, Yellow, Bulk
Katalogové číslo BOET03.013.0103
Dodavatel:   BOETTGER PAUL
Pipette tips, universal
Katalogové číslo BOET03.013.0103
Dodavatel:  BOETTGER PAUL
Pipette tips, universal
Pipette tips, universal
02, Standard, 2 - 200 µl, 52,6 mm, Yellow, Bulk
Přejít na:
Price
357,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
These tips are made from selected, hydrophobic PP.
  • Optimal surface quality
  • Precise and centric opening of tip
  • For optimal use on single and multi-channel pipettes
  • Autoclavable at 121 °C/2,1 bar
  • High accuracy
Specifikace
  • Balené:
    Bulk
  • Objem:
    2 - 200 µl
  • Délka:
    52,6 mm
  • Sekvence:
    02
  • Druh špičky:
    Standard
  • Barva špičky:
    Yellow