Orders LinkContactUsLinkComponent
Plugs for test tubes
Plugs for test tubes
10, 16 mm, Zelená
Katalogové číslo 212-0522
Dodavatel:   BOETTGER PAUL
Plugs for test tubes
Katalogové číslo 212-0522
Dodavatel:  BOETTGER PAUL
Plugs for test tubes
Plugs for test tubes
10, 16 mm, Zelená
Přejít na:
Price
605,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
Polyethylene (PE). Ribbed plugs with two sealing ribs, very tight sealing.
  • Not autoclavable
  • Easy handling with a high, ribbed grip
  • Easy to open by tilting 'one-hand operation'
Specifikace
  • Barva:
    Zelená
  • Sekvence:
    10
  • Velikost:
    16 mm