Orders LinkContactUsLinkComponent
Mounting brackets
Mounting brackets
04, Držák trubice světlovodu, Ø 25 mm
Katalogové číslo 630-1327
Mounting brackets
Katalogové číslo 630-1327
Mounting brackets
Mounting brackets
04, Držák trubice světlovodu, Ø 25 mm
Přejít na:
Price
850,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Documents
Specifikace
  • Popis:
    Držák trubice světlovodu, Ø 25 mm
  • Sekvence:
    04