pH electrodes
11, Combination pH electrode, refillable, Combination pH electrode, bulb, 1 - 14, 0...+80 °C, Sklo, 4.0M KCl/AgCl (refillable), Annular ceramic, 12×350 mm, BNC, 1 m cable, Measurements in large flasks
Katalogové číslo JENW10090-81
Dodavatel: Cole-Parmer
Přejít na:
Product Details & Documents
Specifikace
- Připojení:BNC, 1 m cable
- Ø×D:12×350 mm
- Určeno pro:Measurements in large flasks
- Type:Combination pH electrode, bulb
- Popis:Combination pH electrode, refillable
- Materiál:Sklo
- Sekvence:11
- Diafragma:Annular ceramic
- Elektrolyt:4.0M KCl/AgCl (refillable)
- Tepl.:0...+80 °C
- pH:1 - 14