Waste Containers
Dispensing bin with swinging lid, Červený, 90 L, 400×400×640 mm
Katalogové číslo MSGA8842
Dodavatel: asecos
Přejít na:
Product Details & Documents
Made of sheet steel, lacquered.
With swinging lid.
Specifikace
- Kapacita:90 L
- Barva:Červený
- Popis:Dispensing bin with swinging lid
- Š×H×V:400×400×640 mm