Orders LinkContactUsLinkComponent
Absorbent pillows
Absorbent pillows
Absorbent pillow, 20 pillows/pack, 250×250 mm
Katalogové číslo MSGA9910
Dodavatel:   asecos
Absorbent pillows
Katalogové číslo MSGA9910
Dodavatel:  asecos
Absorbent pillows
Absorbent pillows
Absorbent pillow, 20 pillows/pack, 250×250 mm
Přejít na:
Price
3 680,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Special pillows for safe absorption of acids, alkalis, aggressive chemicals and oil.
Specifikace
  • Popis:
    Absorbent pillow
  • D׊:
    250×250 mm
  • Balené:
    20 pillows/pack