Orders LinkContactUsLinkComponent
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
05, 0 - 20 °Bé, 1, 240 mm
Katalogové číslo AMARH842810
Dodavatel:   Amarell
Baumé hydrometers
Katalogové číslo AMARH842810
Dodavatel:  Amarell
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
05, 0 - 20 °Bé, 1, 240 mm
Přejít na:
Price
497,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
General purpose Baumé hydrometers with or without thermometer.
  • Reference temperature of 15 °C
  • Paper scale with visible print
  • Shot weighted body
Colourless round capillary with red or blue filling.
Specifikace
  • Délka:
    240 mm
  • Sekvence:
    05
  • Dělení:
    1
  • Rozsah:
    0 - 20 °Bé