Precision saccharometers
005, Balling hydrometer, 30 – 40 %, 0,1 %, 20 °C, 315 mm
Katalogové číslo ALLA2900TC030/20QP
Dodavatel: Alla France
Přejít na:
Product Details & Documents
Balling/ Brix precision saccharometers with red liquid filled thermometer.
Specifikace
- Popis:Balling hydrometer
- Délka:315 mm
- Sekvence:005
- Calibration temperature:20 °C
- Dělení:0,1 %
- Rozsah:30 – 40 %