Precision saccharometers
001, Balling hydrometer, –5 – +5 %, 0,1 %, 20 °C, 315 mm
Katalogové číslo ALLA2900TC005/20QP
Dodavatel: Alla France
Přejít na:
Product Details & Documents
Balling/ Brix precision saccharometers with red liquid filled thermometer.
Specifikace
- Popis:Balling hydrometer
- Délka:315 mm
- Sekvence:001
- Calibration temperature:20 °C
- Dělení:0,1 %
- Rozsah:–5 – +5 %