Precision saccharometers
002, Balling hydrometer, 0 – 10 %, 0,1 %, 20 °C, 315 mm
Katalogové číslo ALLA2900TC000/20QP
Dodavatel: Alla France
Přejít na:
Product Details & Documents
Balling/ Brix precision saccharometers with red liquid filled thermometer.
Specifikace
- Popis:Balling hydrometer
- Délka:315 mm
- Sekvence:002
- Calibration temperature:20 °C
- Dělení:0,1 %
- Rozsah:0 – 10 %