Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometers
05, 2,600 - 2,800 g/ml, 0,002 g/ml, 300 mm
  ALLA3020FG260/20QP
Hydrometers
  ALLA3020FG260/20QP
Hydrometers
Hydrometers
05, 2,600 - 2,800 g/ml, 0,002 g/ml, 300 mm
9 210,00 Kč
1 * 1 KS
Commercial grade density hydrometers with a reference temperature of 20 °C.
  • Délka:
    300 mm
  • Sekvence:
    05
  • Dělení:
    0,002 g/ml
  • Rozsah:
    2,600 - 2,800 g/ml