Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometers
03, 2,200 - 2,400 g/ml, 0,002 g/ml, 300 mm
  ALLA3020FG220/20QP
Hydrometers
  ALLA3020FG220/20QP
Hydrometers
Hydrometers
03, 2,200 - 2,400 g/ml, 0,002 g/ml, 300 mm
9 210,00 Kč
1 * 1 KS
Commercial grade density hydrometers with a reference temperature of 20 °C.
  • Délka:
    300 mm
  • Sekvence:
    03
  • Dělení:
    0,002 g/ml
  • Rozsah:
    2,200 - 2,400 g/ml