Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometers
Hydrometers
02, 2,000 - 2,200 g/ml, 0,002 g/ml, 300 mm
Katalogové číslo ALLA3020FG200/20QP
Dodavatel:   Alla France
Hydrometers
Katalogové číslo ALLA3020FG200/20QP
Dodavatel:  Alla France
Hydrometers
Hydrometers
02, 2,000 - 2,200 g/ml, 0,002 g/ml, 300 mm
Přejít na:
Price
6 360,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Commercial grade density hydrometers with a reference temperature of 20 °C.
Specifikace
  • Délka:
    300 mm
  • Sekvence:
    02
  • Dělení:
    0,002 g/ml
  • Rozsah:
    2,000 - 2,200 g/ml