Orders LinkContactUsLinkComponent
Baumé hydrometers
22, 45 - 60, 0,1, 300 mm
  ALLA0160FG060/15QP
Baumé hydrometers
  ALLA0160FG060/15QP
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
22, 45 - 60, 0,1, 300 mm
1 130,00 Kč
1 * 1 KS
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
  • Délka:
    300 mm
  • Sekvence:
    22
  • Dělení:
    0,1
  • Rozsah:
    45 - 60