Orders LinkContactUsLinkComponent
Baumé hydrometers
09, 15 - 30, 0,1, 300 mm
Katalogové číslo ALLA0160FG030/15QP
Dodavatel:   Alla France
Baumé hydrometers
Katalogové číslo ALLA0160FG030/15QP
Dodavatel:  Alla France
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
09, 15 - 30, 0,1, 300 mm
Přejít na:
Price
774,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
Specifikace
  • Délka:
    300 mm
  • Sekvence:
    09
  • Dělení:
    0,1
  • Rozsah:
    15 - 30