Orders LinkContactUsLinkComponent
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
28, 60 - 75, 0,5, 300 mm
Katalogové číslo ALLA0150FG075/15QP
Dodavatel:   Alla France
Baumé hydrometers
Katalogové číslo ALLA0150FG075/15QP
Dodavatel:  Alla France
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
28, 60 - 75, 0,5, 300 mm
Přejít na:
Price
1 260,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
Specifikace
  • Délka:
    300 mm
  • Sekvence:
    28
  • Dělení:
    0,5
  • Rozsah:
    60 - 75