Orders LinkContactUsLinkComponent
Baumé hydrometers
08, 15 - 25, 0,1, 300 mm
  ALLA0050FG025/15QP
Baumé hydrometers
  ALLA0050FG025/15QP
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
08, 15 - 25, 0,1, 300 mm
1 220,00 Kč
1 * 1 KS
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
  • Délka:
    300 mm
  • Sekvence:
    08
  • Dělení:
    0,1
  • Rozsah:
    15 - 25