Orders LinkContactUsLinkComponent
Filtry membránové, MembraClear, Whatman™
Filtry membránové, MembraClear, Whatman™
02, Bílá s černou mřížkou, 0,80 µm, 47 mm
Katalogové číslo 514-0383
Filtry membránové, MembraClear, Whatman™
Katalogové číslo 514-0383
Filtry membránové, MembraClear, Whatman™
Filtry membránové, MembraClear, Whatman™
02, Bílá s černou mřížkou, 0,80 µm, 47 mm
Přejít na:
Price
4 980,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
These mixed cellulose ester membrane filters are designed for asbestos sampling using the membrane filter method for phase contrast microscopy. Asbestos sampling isolates these fibres from circulating air to determine concentrations.
  • Designed for use with the 'hot block method'
  • White with black grid for high contrast during asbestos testing using microscopy
  • Becomes transparent with acetone vapour treatment, distinguishing fibres from crystalline artifacts
Specifikace
  • Ø:
    47 mm
  • Velikost pórů:
    0,80 µm
  • Type:
    Bílá s černou mřížkou
  • Sekvence:
    02