Orders LinkContactUsLinkComponent
Microscope slides, Corning®
Microscope slides, Corning®
05, Plain slides, Bezbarvá, Sklo, 75×50 mm
Katalogové číslo 734-4037
Dodavatel:   Corning
Microscope slides, Corning®
Katalogové číslo 734-4037
Dodavatel:  Corning
Microscope slides, Corning®
Microscope slides, Corning®
05, Plain slides, Bezbarvá, Sklo, 75×50 mm
Přejít na:
Price
10 390,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 720 KS
Product Details & Documents
These slides are either frosted on one side, on both sides, or plain.
  • Clarity reinforced water-white glass
  • Frosted slides are sandblasted, easy to write on and highly legible
  • Each slide is inspected for chips and rough edge before being shipped
Documents
Specifikace
  • Barva:
    Bezbarvá
  • Popis:
    Plain slides
  • D׊:
    75×50 mm
  • Materiál:
    Sklo
  • Sekvence:
    05