Orders LinkContactUsLinkComponent
Labelling tapes
Labelling tapes
05, Labelling tapes, Modrá, 25,0 mm
Katalogové číslo SEMA4339
Dodavatel:   SEMADENI
Labelling tapes
Katalogové číslo SEMA4339
Dodavatel:  SEMADENI
Labelling tapes
Labelling tapes
05, Labelling tapes, Modrá, 25,0 mm
Přejít na:
Price
379,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Labeling tape for glass, plastic, porcelain or metal.
  • Tear resistant
  • Can be easily written on
  • Adhesive strength at low temperature
Length: 66,0 m
Different colours available.
 : Do not autoclave.
Specifikace
  • Šířka:
    25,0 mm
  • Barva:
    Modrá
  • Popis:
    Labelling tapes
  • Sekvence:
    05