Labelling tapes
03, Labelling tapes, Žlutá, 25,0 mm
Katalogové číslo SEMA0162
Dodavatel: SEMADENI
Přejít na:
Product Details & Documents
Labeling tape for glass, plastic, porcelain or metal.
- Tear resistant
- Can be easily written on
- Adhesive strength at low temperature
Length: 66,0 m
Different colours available.
Upozornení: Do not autoclave.
Specifikace
- Šířka:25,0 mm
- Barva:Žlutá
- Popis:Labelling tapes
- Sekvence:03