Orders LinkContactUsLinkComponent
Temperature probes
Temperature probes
06, Extension cable, PT100, −90…+200 °C, 3 m, - mm
Katalogové číslo HUBE6292
Dodavatel:   HUBER
Temperature probes
Katalogové číslo HUBE6292
Dodavatel:  HUBER
Temperature probes
Temperature probes
06, Extension cable, PT100, −90…+200 °C, 3 m, - mm
Přejít na:
Price
6 630,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
For external thermo regulation applications.
Specifikace
  • Rozsah:
    −90…+200 °C
  • Popis:
    Extension cable, PT100
  • Délka:
    3 m
  • Sekvence:
    06
  • Ø×D:
    - mm