Orders LinkContactUsLinkComponent
Bath fluids
Bath fluids
SilOil, −80...+55 °C, >62 °C, 3 mm²/s, 5 L
Katalogové číslo HUBE6167
Dodavatel:   HUBER
Bath fluids
Katalogové číslo HUBE6167
Dodavatel:  HUBER
Číslo CAS:  
Bath fluids
Bath fluids
SilOil, −80...+55 °C, >62 °C, 3 mm²/s, 5 L
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
12 130,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 L
Product Details & Documents
Thermal fluids with a wide range of operating temperatures and good thrmodynamic properties for use in circulators and heating systems where water is not appropriate.
All viscosities values are dynamic visosities measured at 25 °C except DW-Therm® which was measured at 20 °C.
Upozornení: * –20...+235 °C for closed system applications
Use biocides safely. Always read the label and product information before use
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    5 L
  • Bod vzplanutí:
    >62 °C
  • Teplotní rozsah:
    −80...+55 °C
  • Typ:
    SilOil
  • Viskozita:
    3 mm²/s
Specifikace