Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for heating circulators
Accessories for heating circulators
02, Displacement insert, W×D×H: 260×135×185 mm, CC-315B
Katalogové číslo HUBE6043
Dodavatel:   HUBER
Accessories for heating circulators
Katalogové číslo HUBE6043
Dodavatel:  HUBER
Accessories for heating circulators
Accessories for heating circulators
02, Displacement insert, W×D×H: 260×135×185 mm, CC-315B
Přejít na:
Price
12 130,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Displacement insert, W×D×H: 260×135×185 mm
  • Sekvence:
    02
  • Určeno pro:
    CC-315B