Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for heating circulators
Accessories for heating circulators
01, Displacement insert W×D×H: 85×100×133 mm, CC-205B
Katalogové číslo HUBE6041
Dodavatel:   HUBER
Accessories for heating circulators
Katalogové číslo HUBE6041
Dodavatel:  HUBER
Accessories for heating circulators
Accessories for heating circulators
01, Displacement insert W×D×H: 85×100×133 mm, CC-205B
Přejít na:
Price
10 500,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Displacement insert W×D×H: 85×100×133 mm
  • Sekvence:
    01
  • Určeno pro:
    CC-205B