Hotplates
16, 430×580 mm, 50...300 °C, 4000 W, Hotplate, HT 32-400, aluminium alloy plate , 442×592×170 mm
Katalogové číslo GESTHT32-400
Dodavatel: GESTIGKEIT HARRY
Přejít na:
Product Details & Documents
Documents
GESTHD1_TDS_EN GESTHD3-230_TDS_EN GESTHD3-400_TDS_EN
Technický list
Specifikace
- Vytápěný prostor:430×580 mm
- Tepelný výkon:4000 W
- Tepl.:50...300 °C
- Sekvence:16
- Š×H×V:442×592×170 mm
- Typ:Hotplate, HT 32-400, aluminium alloy plate