Sample cups, SeraNest™
01, For blood collection tubes, 1,0 ml, 13,9 mm, Bag of 1000, Carton of 5000
Katalogové číslo SIMPB720-13
Dodavatel: Simport Scientific
Přejít na:
Product Details & Documents
PS, clear.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
These sample cups will hold perfectly on top of blood collection tubes. Just pour the blood sample into a SeraNest™ and its low shoulder will hold securely on the tube. No need to relabel. Two sizes available.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Specifikace
- Ø vněj.:13,9 mm
- Balené:Bag of 1000, Carton of 5000
- Kapacita:1,0 ml
- Popis:For blood collection tubes
- Sekvence:01