Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
Sáčky, radiačně B-Safe

Sáčky, radiačně B-Safe

Loose pack, HDPE, 200×150 mm
Catalog # 129-0343
Supplier:   Alpha Packaging
Sáčky, radiačně B-Safe
Catalog # 129-0343
Supplier:  Alpha Packaging
Sáčky, radiačně B-Safe
Sáčky, radiačně B-Safe

Loose pack, HDPE, 200×150 mm

Price
1 470,00 Kč
Log in for availability
1 * 100 KS
Product Details & Documents

Sáčky, potištěné na jedné straně; žlutý střed s černým trojlístkem a nápisem „Pozor, radioaktivní materiál“. HDPE, 125 µm, průhledné

  • Varování je uvedeno v angličtině, francouzštině a němčině.
  • Dodáváno ve stolních dávkovačích nebo volných baleních.

Certifications:

Ordering information:

Delivery information:

Packaging:

Caution:

Specifications
  • Popis:
    Loose pack
  • D׊:
    200×150 mm
  • Materiál:
    HDPE
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.