Orders LinkContactUsLinkComponent
Slide box
Slide box
Dust cover lids, 345×35×40 mm
Katalogové číslo 630-1323
Dodavatel:   KARTELL
Slide box
Katalogové číslo 630-1323
Dodavatel:  KARTELL
Slide box
Slide box
Dust cover lids, 345×35×40 mm
Přejít na:
Price
675,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2 KS
Product Details & Documents
Each cavity is numbered for storage in drawers.
W×D×H: 38×360×100 mm
Specifikace
  • Popis:
    Dust cover lids
  • Š×H×V:
    345×35×40 mm