VWR®, Kádinky, nízké
23, 250 ml, , 80 mm, 65 mm
Katalogové číslo 213-0300
Dodavatel: VWR Collection
Přejít na:
Product Details & Documents
Nerezová ocel 18/8
- robustní a odolné
- výborná tepelná odolnosti
- hladký povrch pro rychlé a snadné čištění
Kompletní řada kovových kádinek pro široký okruh použití v laboratoři. Vhodné pro použití s korozivními materiály. K dispozici jsou kádinky s vyhnutým okrajem, s výlevkou nebo bez výlevky a s uchem nebo bez ucha.
Specifikace
- Ø vněj.:65 mm
- Kapacita:250 ml
- Výška:80 mm
- Sekvence:23