VWR®, Kádinky, nízké
17, 500 ml, , 110 mm, 80 mm
Katalogové číslo 213-0287
Dodavatel: VWR Collection
Přejít na:
Product Details & Documents
Nerezová ocel 18/8
- robustní a odolné
- výborná tepelná odolnosti
- hladký povrch pro rychlé a snadné čištění
Kompletní řada kovových kádinek pro široký okruh použití v laboratoři. Vhodné pro použití s korozivními materiály. K dispozici jsou kádinky s vyhnutým okrajem, s výlevkou nebo bez výlevky a s uchem nebo bez ucha.
Specifikace
- Ø vněj.:80 mm
- Kapacita:500 ml
- Výška:110 mm
- Sekvence:17