Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Kádinky, nízké
VWR®, Kádinky, nízké
07, 5000 ml, , 210 mm, 180 mm
Katalogové číslo 213-0284
Dodavatel:   VWR Collection
VWR®, Kádinky, nízké
Katalogové číslo 213-0284
Dodavatel:  VWR Collection
VWR®, Kádinky, nízké
VWR®, Kádinky, nízké
07, 5000 ml, , 210 mm, 180 mm
Přejít na:
Price
8 630,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Nerezová ocel 18/8
  • robustní a odolné
  • výborná tepelná odolnosti
  • hladký povrch pro rychlé a snadné čištění
Kompletní řada kovových kádinek pro široký okruh použití v laboratoři. Vhodné pro použití s korozivními materiály. K dispozici jsou kádinky s vyhnutým okrajem, s výlevkou nebo bez výlevky a s uchem nebo bez ucha.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    180 mm
  • Kapacita:
    5000 ml
  • Výška:
    210 mm
  • Sekvence:
    07