Orders LinkContactUsLinkComponent
Reference electrode filling solutions
Reference electrode filling solutions
06, Potassium chloride (KCl) 3 mol/l, AgCl saturated, for Ag/AgCl reference systems, 25 mL
Katalogové číslo METT51343184
Dodavatel:   Mettler - Toledo
Reference electrode filling solutions
Katalogové číslo METT51343184
Dodavatel:  Mettler - Toledo
Číslo CAS:  
Reference electrode filling solutions
Reference electrode filling solutions
06, Potassium chloride (KCl) 3 mol/l, AgCl saturated, for Ag/AgCl reference systems, 25 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
371,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 25 mL
Product Details & Documents
FRISCOLYT-B® (84,4% glycerol, 11% KCl and 4,6% H₂O) is for low temperature samples.
Documents
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    25 mL
  • Popis:
    Potassium chloride (KCl) 3 mol/l, AgCl saturated, for Ag/AgCl reference systems
  • Sekvence:
    06