Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Advanced 1500, Třepačky orbitální
VWR® Advanced 1500, Třepačky orbitální
003, Třepačka orbitální, Advanced 15000-1, CH - zástrčka
Katalogové číslo 444-2926
VWR® Advanced 1500, Třepačky orbitální
Katalogové číslo 444-2926
Dodavatel:  
VWR® Advanced 1500, Třepačky orbitální
VWR® Advanced 1500, Třepačky orbitální
003, Třepačka orbitální, Advanced 15000-1, CH - zástrčka
Discontinued
Product Details & Documents
Digitální třepačky s mikroprocesorovým řízením, které jsou ideální pro míchací aplikace s velmi těžkým zatížením a většími nádobami, např. buněčné kultury, studie rozpustnosti a extrakční postupy. Ovládání s proměnnou rychlostí zajišťuje konzistentní a rovnoměrné protřepávání. Systém třepání Accu-drive poskytuje výjimečnou kontrolu rychlosti, přesnost, bezpečnost a odolnost, systém nepřetržitě monitoruje rychlost třepání a udržuje nastavenou hodnotu i při měnícím se zatížení.
  • dva nezávislé LED displeje pro zobrazení rychlosti a času
  • zabudovaný časovač, 1 s až 160 h, displej zobrazuje uplynulý čas míchání nebo odečítá do nuly, automatické vypnutí zařízení a zvukový signál alarmu po dokončení programu
  • provozní podmínky zařízení −10 až +60 °C (80% relativní vlhkost, bez kondenzace), v inkubátoru, CO₂ inkubátoru nebo v chlazených místnostech
Zobrazená rychlost je s přesností na 1 % nastavené rychlosti (když je rychlost vyšší než 100 min⁻¹). Funkce rampování pomalu zvyšuje rychlost na nastavenou hodnotu pro větší bezpečnost. Vestavěný snímač zatížení dokáže detekovat nevyvážený stav a automaticky sníží min⁻¹ na bezpečnou rychlost, aby se zabránilo rozlití a ochránili vzorky. Režim kalibrace rychlosti umožňuje uživateli překalibrovat zobrazení rychlosti a sériový port RS232 poskytuje obousměrnou komunikaci pro záznam dat a ovládání jednotky.
Informace o dodávce: společně s protiskluzovou gumovou podložkou, avšak bez nástavců pro uchycení vzorku. Nástavce je nutné objednat zvlášť.
Specifikace
  • Popis:
    Třepačka orbitální, Advanced 15000-1, CH - zástrčka
  • Sekvence:
    003
  • Hmotnost:
    84 kg
  • Cat. No.:
    444-2926
  • Plošina ŠxH:
    610×914 mm
  • Výkon:
    80 W
  • Š×H×V:
    676×719×178 mm
  • Oběh:
    25 mm
  • Přesnost rychlosti:
    ±1 min⁻¹ pod 100
  • Třepání:
    Orbitální
  • Model:
    Advanced 15000-1
  • Maximální náplň:
    68 kg
  • Rychlost:
    15 - 500 min⁻¹
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Držáky na baňky, nerez ocel
    Držáky na baňky, nerez ocel
    444-7044
    06
    250 ml baňky
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 925,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Podložka gumová, náhradní, 914×610 mm
    Podložka gumová, náhradní, 914×610 mm
    444-2969
    05
    Advanced 15000-1/15000-2
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 4 980,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Nástavec pro velké nádoby, 5 měkkých nastavitelných válců k pevnému uchycení skleněných nádob, 937×617×360 mm, délka válce 610 mm
    Nástavec pro velké nádoby, 5 měkkých nastavitelných válců k pevnému uchycení skleněných nádob, 937×617×360 mm, délka válce 610 mm
    444-2942
    03
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 55 500,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Svorka pro uchycení mikrodestičky, pojme jednu mikrodestičku standardní nebo s hlubokými jamkami, 89×129 mm
    Svorka pro uchycení mikrodestičky, pojme jednu mikrodestičku standardní nebo s hlubokými jamkami, 89×129 mm
    444-2954
    0170
    Standard/Advanced 3500, 5000, 10000, 15000
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 030,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Stojan na mikrozkumavky, ocel potažená PVC
    Stojan na mikrozkumavky, ocel potažená PVC
    444-0276
    15
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 5 350,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Stojan na zkumavky, ocel potažená PVC
    Stojan na zkumavky, ocel potažená PVC
    444-0279
    18
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 5 400,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Držáky na baňky, nerez ocel
    Držáky na baňky, nerez ocel
    444-7045
    07
    500 ml baňky
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 130,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Autoklávovatelná PVC svěrka na baňky, 125 ml
    Autoklávovatelná PVC svěrka na baňky, 125 ml
    444-2960
    0180
    125 ml Erlenmeyer
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 290,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Autoklávovatelná PVC svěrka na baňky, 1000 ml
    Autoklávovatelná PVC svěrka na baňky, 1000 ml
    444-2963
    0183
    1000 ml Erlenmeyer
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 730,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Autoklávovatelná PVC svěrka na baňky, 2000 ml
    Autoklávovatelná PVC svěrka na baňky, 2000 ml
    444-2964
    0184
    2000 ml Erlenmeyer
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 2 950,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Poč. otvorů
    Dostupnost
    Price
  • PVC coated test tube rack
    PVC coated test tube rack
    444-7037
    0230
    48
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 12 080,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Poč. otvorů
    Dostupnost
    Price
  • PVC coated test tube rack
    PVC coated test tube rack
    444-7038
    0231
    33
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 12 080,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Poč. otvorů
    Dostupnost
    Price
  • PVC coated test tube rack
    PVC coated test tube rack
    444-7039
    0232
    21
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 12 080,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Poč. otvorů
    Dostupnost
    Price
  • Pivoting stainless steel test tube rack
    Pivoting stainless steel test tube rack
    444-2955
    01
    90
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 8 380,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Poč. otvorů
    Dostupnost
    Price
  • Pivoting stainless steel test tube rack
    Pivoting stainless steel test tube rack
    444-2956
    02
    60
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 8 380,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Držáky na baňky, nerez ocel
    Držáky na baňky, nerez ocel
    444-7031
    0202
    2000 ml
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 2 730,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Držáky na baňky, nerez ocel (pro Erlenmeyerovy baňky)
    Držáky na baňky, nerez ocel (pro Erlenmeyerovy baňky)
    444-7032
    0204
    2800 ml
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 3 530,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Držáky na baňky, nerez ocel
    Držáky na baňky, nerez ocel
    444-7033
    0205
    4000 ml
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 5 750,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Držáky na baňky, nerez ocel
    Držáky na baňky, nerez ocel
    444-7034
    0206
    6000 ml
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 5 650,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Svorky na láhve médií, nerezová ocel
    Svorky na láhve médií, nerezová ocel
    444-7036
    05
    1000 ml
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 4 100,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Držáky na baňky, nerez ocel
    Držáky na baňky, nerez ocel
    444-7030
    0200
    1000 ml
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 620,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Svorky na láhve médií, nerezová ocel
    Svorky na láhve médií, nerezová ocel
    444-7035
    04
    500 ml
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 3 880,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Držáky na baňky, nerez ocel
    Držáky na baňky, nerez ocel
    444-7040
    01
    10 ml baňky
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 960,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Držáky na baňky, nerez ocel
    Držáky na baňky, nerez ocel
    444-7042
    04
    50 ml baňky
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 768,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Stojan na zkumavky, ocel potažená PVC
    Stojan na zkumavky, ocel potažená PVC
    444-0278
    17
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 5 700,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Stojan na zkumavky, ocel potažená PVC
    Stojan na zkumavky, ocel potažená PVC
    444-0280
    19
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 5 450,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Stojan na zkumavky, ocel potažená PVC
    Stojan na zkumavky, ocel potažená PVC
    444-0281
    20
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 5 900,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Stojan na odstředivky, ocel potažená PVC
    Stojan na odstředivky, ocel potažená PVC
    444-0283
    02
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 6 200,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Stojan na odstředivky, ocel potažená PVC
    Stojan na odstředivky, ocel potažená PVC
    444-0284
    03
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 6 200,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Držáky na baňky, nerez ocel
    Držáky na baňky, nerez ocel
    444-7041
    03
    25 ml baňky
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 793,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Držáky na baňky, nerez ocel
    Držáky na baňky, nerez ocel
    444-7043
    05
    125 ml baňky
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 923,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Poč. otvorů
    Dostupnost
    Price
  • Pivoting stainless steel test tube rack
    Pivoting stainless steel test tube rack
    444-2957
    03
    40
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 8 380,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Poč. otvorů
    Dostupnost
    Price
  • Pivoting stainless steel test tube rack
    Pivoting stainless steel test tube rack
    444-2958
    04
    24
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 8 380,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Deska univerzální, 914×610 mm
    Deska univerzální, 914×610 mm
    444-2935
    0110
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 37 000,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Autoklávovatelná PVC svěrka na baňky, 250 ml
    Autoklávovatelná PVC svěrka na baňky, 250 ml
    444-2961
    0181
    250 ml Erlenmeyer
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 390,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Poč. otvorů
    Dostupnost
    Price
  • Pivoting stainless steel test tube rack
    Pivoting stainless steel test tube rack
    444-2959
    05
    21
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 8 380,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Autoklávovatelná PVC svěrka na baňky, 500 ml
    Autoklávovatelná PVC svěrka na baňky, 500 ml
    444-2962
    0182
    500 ml Erlenmeyer
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 590,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Sticky mat, 22×18 cm
    Sticky mat, 22×18 cm
    444-1417
    0233
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 910,00 Kč