Orders LinkContactUsLinkComponent
Storage and Stacking Containers
Storage and Stacking Containers
45 l, 400×600×220 mm, 367×567×216 mm
Katalogové číslo BURK3414-0148
Dodavatel:   BURKLE
Storage and Stacking Containers
Katalogové číslo BURK3414-0148
Dodavatel:  BURKLE
Storage and Stacking Containers
Storage and Stacking Containers
45 l, 400×600×220 mm, 367×567×216 mm
Price
1 710,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PP, grey.
  • Temperature resistant from −40 to +90 °C
  • According to Euro standards
  • Lid and transport rollers available as accessory
  • Suitable for use with foodstuffs
Stable storage containers with external reinforcement ribs.
Specifikace
  • Š×H×V vnějš.:
    400×600×220 mm
  • Kapacita:
    45 l
  • Š×H×V vnitř.:
    367×567×216 mm
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Lid for storage/stacking containers 400×300 mm
    Lid for storage/stacking containers 400×300 mm
    BURK3414-0001
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 454,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Lid for storage/stacking containers 600×400 mm
    Lid for storage/stacking containers 600×400 mm
    216-1722
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 743,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Transport trolley for 600×400 mm containers
    Transport trolley for 600×400 mm containers
    BURK3414-9900
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 3 380,00 Kč