Temperature probes
02, External sensor, PT100, −90…+200 °C, 1,5 m, 8×400 mm
Katalogové číslo HUBE6064
Dodavatel: HUBER
Přejít na:
Product Details & Documents
For external thermo regulation applications.
Specifikace
- Rozsah:−90…+200 °C
- Popis:External sensor, PT100
- Délka:1,5 m
- Sekvence:02
- Ø×D:8×400 mm