Orders LinkContactUsLinkComponent
Spore strips
Spore strips
01, Bacillus atrophaeus cell line 9372: mini strip 106 (24 month shelf life) / sterilisation process: EO, 10 mm, 2 mm
Katalogové číslo NAMSSTN-062B
Dodavatel:   CROSSTEX
Spore strips
Katalogové číslo NAMSSTN-062B
Dodavatel:  CROSSTEX
Spore strips
01, Bacillus atrophaeus cell line 9372: mini strip 106 (24 month shelf life) / sterilisation process: EO, 10 mm, 2 mm
Přejít na:
Price
6 300,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
Documents
Specifikace
  • Šířka:
    2 mm
  • Popis:
    Bacillus atrophaeus cell line 9372: mini strip 106 (24 month shelf life) / sterilisation process: EO
  • Délka:
    10 mm
  • Sekvence:
    01