Orders LinkContactUsLinkComponent
Tripod stands
10, 120×260 mm
Katalogové číslo 451-0158
Dodavatel:   USBECK Laborgeräte
Tripod stands
Katalogové číslo 451-0158
Dodavatel:  USBECK Laborgeräte
Tripod stands
Tripod stands
10, 120×260 mm
Přejít na:
Price
587,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Tripod stands made of stainless steel or zinc plated steel.
Please note: Zinc plating of tripod stands serves as temporary corrosion protection. May peel off after direct contact with open burner flame.
Specifikace
  • Vnitř. Ø×V:
    120×260 mm
  • Sekvence:
    10