Orders LinkContactUsLinkComponent
Multi-channel pipettes, mechanical, variable volume, SoftGrip™
Multi-channel pipettes, mechanical, variable volume, SoftGrip™
5 - 50 µl, 0,02, ±0,8 - ±2,0 %, ±0,35 - ±2,0 %, Hnědá, 200 µl
Katalogové číslo HAMI55019-50
Dodavatel:   HAMILTON BONADUZ
Multi-channel pipettes, mechanical, variable volume, SoftGrip™
Katalogové číslo HAMI55019-50
Dodavatel:  HAMILTON BONADUZ
Multi-channel pipettes, mechanical, variable volume, SoftGrip™
Multi-channel pipettes, mechanical, variable volume, SoftGrip™
5 - 50 µl, 0,02, ±0,8 - ±2,0 %, ±0,35 - ±2,0 %, Hnědá, 200 µl
Price
21 040,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Hamilton SoftGrip pipettes are available as 8-channel and 12-channel adjustable volume manual pipettes in two volume ranges covering 5 to 50 µl and 30 to 300 µl.
  • Long tip ejector lever and movable lower body can be rotated a full 360º relative to the handle to provide maximum comfort for left- or right-handed use
  • Colour-coded plunger buttons and labels for quick volume identification
  • Easily activated tip ejector lever releases all the tips in single stroke
  • Can be autoclaved without the need for disassembly or recalibration
Please note: Accuracy and precision is guaranteed when used with Hamilton Universal AdvanTip™ precision pipette tips.
Specifikace
  • Barevný kód:
    Hnědá
  • Objem:
    5 - 50 µl
  • Increment:
    0,02
  • Přesnost:
    ±0,8 - ±2,0 %
  • Správnost:
    ±0,35 - ±2,0 %
  • Pro pipetovací špičky:
    200 µl
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Calibration labels for pipettes
    Calibration labels for pipettes
    HAMI1987-01
    01
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS - 849,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Pipette calibration key, for simple calibration in the field
    Pipette calibration key, for simple calibration in the field
    HAMI34002
    03
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 239,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Ejector sleeve for SoftGrip™ single channel pipette, 500 - 1000 µl
    Ejector sleeve for SoftGrip™ single channel pipette, 500 - 1000 µl
    HAMI54756-01
    02
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 584,00 Kč