Orders LinkContactUsLinkComponent
Temperature probes
Temperature probes
04, External sensor, PT100, −90…+200 °C, 1,5 m, 6×180 mm
Katalogové číslo HUBE6138
Dodavatel:   HUBER
Temperature probes
Katalogové číslo HUBE6138
Dodavatel:  HUBER
Temperature probes
Temperature probes
04, External sensor, PT100, −90…+200 °C, 1,5 m, 6×180 mm
Přejít na:
Price
9 250,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
For external thermo regulation applications.
Specifikace
  • Rozsah:
    −90…+200 °C
  • Popis:
    External sensor, PT100
  • Délka:
    1,5 m
  • Sekvence:
    04
  • Ø×D:
    6×180 mm