Syringes for CTC analytics systems
10, Removable needle, 22, 1000 µl, 51 mm, 0,72 mm, LC, 1MR-CTC-GT-LC(0.4) *
Katalogové číslo 554-1465
Dodavatel: Trajan Scientific and Medical
Syringes for CTC analytics systems
Katalogové číslo 554-1465
Dodavatel: Trajan Scientific and Medical
Přejít na:
Product Details & Documents
* Gas-tight.
Specifikace
- Ø vněj.:0,72 mm
- Rozchod:22
- Type:1MR-CTC-GT-LC(0.4) *
- Typ špičky:LC
- Objem:1000 µl
- Popis:Removable needle
- Délka:51 mm
- Sekvence:10