Syringes for CTC analytics systems
46, Fixed needle, 26, 250 µl, 50 mm, 0,47 mm, Conical, 250F-CTC-GT-5/0.47C *
Katalogové číslo 554-1461
Dodavatel: Trajan Scientific and Medical
Syringes for CTC analytics systems
Katalogové číslo 554-1461
Dodavatel: Trajan Scientific and Medical
Přejít na:
Product Details & Documents
Specifikace
- Ø vněj.:0,47 mm
- Rozchod:26
- Type:250F-CTC-GT-5/0.47C *
- Typ špičky:Conical
- Objem:250 µl
- Popis:Fixed needle
- Délka:50 mm
- Sekvence:46