Syringes for CTC analytics systems
02, Fixed needle, 22, 25 µl, 51 mm, 0,72 mm, LC, 25F-CTC-GT-LC *
Katalogové číslo 554-1452
Dodavatel: Trajan Scientific and Medical
Syringes for CTC analytics systems
Katalogové číslo 554-1452
Dodavatel: Trajan Scientific and Medical
Přejít na:
Product Details & Documents
Specifikace
- Ø vněj.:0,72 mm
- Rozchod:22
- Type:25F-CTC-GT-LC *
- Typ špičky:LC
- Objem:25 µl
- Popis:Fixed needle
- Délka:51 mm
- Sekvence:02