Syringes for CTC analytics systems
35, Fixed needle, 23, 10 µl, 50 mm, 0,63 mm, Conical, 10F-C/T-GT-5/0.63C 6 pack
Katalogové číslo 554-1448
Dodavatel: Trajan Scientific and Medical
Syringes for CTC analytics systems
Katalogové číslo 554-1448
Dodavatel: Trajan Scientific and Medical
Přejít na:
Product Details & Documents
* Gas-tight.
Documents
Specifikace
- Ø vněj.:0,63 mm
- Rozchod:23
- Type:10F-C/T-GT-5/0.63C 6 pack
- Typ špičky:Conical
- Objem:10 µl
- Popis:Fixed needle
- Délka:50 mm
- Sekvence:35