Syringes for CTC analytics systems
01, Fixed needle, 22, 10 µl, 51 mm, 0,72 mm, LC, 10F-CTC-LC
Katalogové číslo 554-1444
Dodavatel: Trajan Scientific and Medical
Syringes for CTC analytics systems
Katalogové číslo 554-1444
Dodavatel: Trajan Scientific and Medical
Přejít na:
Product Details & Documents
* Gas-tight.
Specifikace
- Ø vněj.:0,72 mm
- Rozchod:22
- Type:10F-CTC-LC
- Typ špičky:LC
- Objem:10 µl
- Popis:Fixed needle
- Délka:51 mm
- Sekvence:01