Syringes for CTC analytics systems
23, Fixed needle, 26, 10 µl, 50 mm, 0,47 mm, Conical, 10F-CTC-5/0.47C
Katalogové číslo 554-1442
Dodavatel: Trajan Scientific and Medical
Syringes for CTC analytics systems
Katalogové číslo 554-1442
Dodavatel: Trajan Scientific and Medical
Přejít na:
Product Details & Documents
* Gas-tight.
Specifikace
- Ø vněj.:0,47 mm
- Rozchod:26
- Type:10F-CTC-5/0.47C
- Typ špičky:Conical
- Objem:10 µl
- Popis:Fixed needle
- Délka:50 mm
- Sekvence:23