Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer, TRIS solution pH 7,5 (2 mol/L), Sigma-Aldrich®
TRIS buffer solution pH 7,5 (2 mol/l), Glass bottle, 100 mL
Katalogové číslo SIALT2944-100ML
Dodavatel:   Merck
Buffer, TRIS solution pH 7,5 (2 mol/L), Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo SIALT2944-100ML
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
Buffer, TRIS solution pH 7,5 (2 mol/L), Sigma-Aldrich®
TRIS buffer solution pH 7,5 (2 mol/l), Glass bottle, 100 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
2 140,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    100 mL
  • Popis:
    TRIS buffer solution pH 7,5 (2 mol/l)
  • Cat. No.:
    SIALT2944-100ML
  • M-Clarity quality level:
    MQ200