methylcyklohexan 99%, Reagent Grade
5037, Glass bottle, 1 L
Dodavatel: Honeywell Chemicals
methylcyklohexan 99%, Reagent Grade
Katalogové číslo M37889-1L
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Číslo CAS: 108-87-2
Přejít na:
Product Details & Documents
- ≥95% for general laboratory use.
- Číslo CAS:108-87-2
- Vzorec:C₆H₁₁CH₃
- MDL číslo:MFCD00001497
- Molecular Weight:98.19
- Merck Index:13,06074
- Bod varu:6,7 %(V)
- Bod tání:–126 °C
- Bod tání:-126 °C
- Hustota:0,769 g/cm³ (20 °C)
- Bod vzplanutí:–4 °C
- Bod vzplanutí:-4 °C
- Teplota pro skladování:Ambient
- UN:2296
- ADR:3,II
- :Density: 0,7693 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:203-624-3
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Identity (IR):complying
- Assay (GC):Min. 98.5 %
- Vapor Pressure:83.2 mmHg ( 37.7 °C)
- Refractive Index:n20/D 1.422 (lit.)
- Vapor Density:3.4 (vs air)
- Autoignition Temperature:545 °F
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037